Imprimer
Bis(4-methoxybenzyl)amine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR912160-1G OR912160-25G OR912160-5G
APOSOR912160-1GEA 21.9 EUR
APOSOR912160-1G APOSOR912160-25G APOSOR912160-5G
Bis(4-methoxybenzyl)amine 98%
Bis(4-methoxybenzyl)amine
Formule: C₁₆H₁₉NO₂
Point de fusion: 28…30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00277836
Numéro CAS: 17061-62-0
UN: 3259
ADR: 8,III