tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₉NO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03426270 Numéro CAS: 135065-69-9 |