Imprimer
2,2-Dimethyl-3-hexanone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR912109-1G OR912109-5G
APOSOR912109-1GEA 108 EUR
APOSOR912109-1G APOSOR912109-5G
2,2-Dimethyl-3-hexanone 95%
2,2-Dimethyl-3-hexanone
Formule: C₈H₁₆O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027140
Numéro CAS: 5405-79-8