Imprimer
2-(2-Méthylphénoxy)aniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(o-Tolyloxy)aniline, ['2-Aminophenyl ', 'o', '-Tolyl Ether', '2-(', 'o', '-Tolyloxy)aniline'], 2-Aminophenyl o-Tolyl Ether, 2-Amino-2'-methyldiphenyl Ether
OR912101-100G OR912101-25G OR912101-5G
APOSOR912101-100GEA 531 EUR
APOSOR912101-100G APOSOR912101-25G APOSOR912101-5G
2-(2-Méthylphénoxy)aniline 98%
2-(2-Méthylphénoxy)aniline
Formule: C₁₃H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025167
Numéro CAS: 3840-18-4