Acide 5-méthylindole-3-ylacétique 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-(5-Methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid
Formule:
C₁₁H₁₁NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00022751 Numéro CAS: 1912-47-6 |