Imprimer
1-Butyl-2-pyrrolidone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-Butyl-2-azacyclopentanone, 1-Butylpyrrolidin-2-one
OR912073-25G OR912073-5G
APOSOR912073-25GEA 112 EUR
APOSOR912073-25G APOSOR912073-5G
1-Butyl-2-pyrrolidone
1-Butyl-2-pyrrolidone
Formule: C₈H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020876
Numéro CAS: 3470-98-2