Imprimer
3-Methylisonicotinic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Methyl-4-pyridinecarboxylic acid
OR912065-10G OR912065-1G OR912065-5G
APOSOR912065-10GEA 161 EUR
APOSOR912065-10G APOSOR912065-1G APOSOR912065-5G
3-Methylisonicotinic acid 95%
3-Methylisonicotinic acid
Formule: C₇H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128870
Numéro CAS: 4021-12-9