Imprimer
O-tert-Butyl-L-serine methyl ester hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): H-Ser(tBu)-OMe·HCl, H-Ser(tBu)-OMe.HCl
OR911982-100G OR911982-25G
APOSOR911982-100GEA 346 EUR
APOSOR911982-100G APOSOR911982-25G
O-tert-Butyl-L-serine methyl ester hydrochloride 97%
O-tert-Butyl-L-serine methyl ester hydrochloride
Formule: C₈H₁₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077108
Numéro CAS: 17114-97-5