Imprimer
2-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR911975-1G OR911975-250MG
APOSOR911975-1GEA 507 EUR
APOSOR911975-1G APOSOR911975-250MG
2-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanol 95%
2-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanol
Formule: C₈H₁₄N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08060042
Numéro CAS: 1007462-48-7