Imprimer
2-Isopropyl-5-methyl-4-nitrosophenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR911954-1G OR911954-5G
APOSOR911954-1GEA 261 EUR
APOSOR911954-1G APOSOR911954-5G
2-Isopropyl-5-methyl-4-nitrosophenol 95%
2-Isopropyl-5-methyl-4-nitrosophenol
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2364-54-7