Imprimer
1-Cyclopropylbutane-1,3-dione 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR911927-100G OR911927-25G
APOSOR911927-100GEA 256 EUR
APOSOR911927-100G APOSOR911927-25G
1-Cyclopropylbutane-1,3-dione 97%
1-Cyclopropylbutane-1,3-dione
Formule: C₇H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00511094
Numéro CAS: 21573-10-4