Imprimer
2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR911879-100G OR911879-25G
APOSOR911879-100GEA 0 EUR
APOSOR911879-100G APOSOR911879-25G
2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid 97%
2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₆H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972493
Numéro CAS: 75885-59-5