Imprimer
2,6-Diethyl-4-methylaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR911846-1G OR911846-5G
APOSOR911846-1GEA 21.5 EUR
APOSOR911846-1G APOSOR911846-5G
2,6-Diethyl-4-methylaniline 98%
2,6-Diethyl-4-methylaniline
Formule: C₁₁H₁₇N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035950
Numéro CAS: 24544-08-9