Imprimer
Methyl-4-methylthiazole-5-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR911845-1G OR911845-5G
APOSOR911845-1GEA 0 EUR
APOSOR911845-1G APOSOR911845-5G
Methyl-4-methylthiazole-5-carboxylate 95%
Methyl-4-methylthiazole-5-carboxylate
Formule: C₆H₇NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 81569-44-0