Imprimer
Isoquinolin-N-oxide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Isoquinoline N-Oxide
OR911816-100G OR911816-25G
APOSOR911816-100GEA 394 EUR
APOSOR911816-100G APOSOR911816-25G
Isoquinolin-N-oxide 95%
Isoquinolin-N-oxide
Formule: C₉H₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006903
Numéro CAS: 1532-72-5