Imprimer
6-(Methylsulphonyl)-1,3-benzothiazol-2-amine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Amino-6-(methylsulphonyl)benzothiazole
OR911813-100G OR911813-25G
APOSOR911813-100GEA 352 EUR
APOSOR911813-100G APOSOR911813-25G
6-(Methylsulphonyl)-1,3-benzothiazol-2-amine 98%
6-(Methylsulphonyl)-1,3-benzothiazol-2-amine
Formule: C8H8N2O2S2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 17557-67-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III