Imprimer
Ethyl-2-cyano-4,4-diethoxybutyrate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR911764-25G OR911764-5G
APOSOR911764-25GEA 48.2 EUR
APOSOR911764-25G APOSOR911764-5G
Ethyl-2-cyano-4,4-diethoxybutyrate
Ethyl-2-cyano-4,4-diethoxybutyrate
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02094250
Numéro CAS: 52133-67-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III