(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₀O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00078062 Numéro CAS: 7326-19-4 |