Imprimer
1-Bromo-4-methoxybutane 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR911726-100G OR911726-25G
APOSOR911726-100GEA 290 EUR
APOSOR911726-100G APOSOR911726-25G
1-Bromo-4-methoxybutane 98%
1-Bromo-4-methoxybutane
Formule: C₅H₁₁BrO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037102
Numéro CAS: 4457-67-4