Imprimer
3,3-Pentamethylene glutarimide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Gabapentin Impurity 3
OR911683-100G OR911683-25G
APOSOR911683-100GEA 144 EUR
APOSOR911683-100G APOSOR911683-25G
3,3-Pentamethylene glutarimide 98%
3,3-Pentamethylene glutarimide
Formule: C₁₀H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023872
Numéro CAS: 1130-32-1