Imprimer
2-Isopropyl-3-méthoxypyrazine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR911656-25G OR911656-5G
APOSOR911656-25GEA 157 EUR
APOSOR911656-25G APOSOR911656-5G
2-Isopropyl-3-méthoxypyrazine 98%
2-Isopropyl-3-méthoxypyrazine
Formule: C₈H₁₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006135
Numéro CAS: 25773-40-4