Imprimer
2-Méthoxypyrazine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR911646-100G OR911646-500G
APOSOR911646-100GEA 59.6 EUR
APOSOR911646-100G APOSOR911646-500G
2-Méthoxypyrazine 98%
2-Méthoxypyrazine
Formule: C₅H₆N₂O
Poids moléculaire: 110.12 g/mol
Densité: 1.143
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006126
Numéro CAS: 3149-28-8