Imprimer
Ethyl-5-chloro-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR9116-100MG OR9116-250MG
APOSOR9116-100MGEA 128 EUR
APOSOR9116-100MG APOSOR9116-250MG
Ethyl-5-chloro-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-5-chloro-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₆H₁₃ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07366503
Numéro CAS: 959577-68-5