Imprimer
6-Méthoxy-o-toluidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR911595-1G OR911595-25G OR911595-5G
APOSOR911595-1GEA 21.5 EUR
APOSOR911595-1G APOSOR911595-25G APOSOR911595-5G
6-Méthoxy-o-toluidine 95%
6-Méthoxy-o-toluidine
Formule: C₈H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075455
Numéro CAS: 50868-73-0