Imprimer
7-Ethyl-3-indoleethanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR911544-25G OR911544-5G
APOSOR911544-25GEA 31.6 EUR
APOSOR911544-25G APOSOR911544-5G
7-Ethyl-3-indoleethanol 95%
7-Ethyl-3-indoleethanol
Formule: C₁₂H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01718805
Numéro CAS: 41340-36-7