Imprimer
Ethyl-4-(methylamino)piperidine-1-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR911475-25G OR911475-5G
APOSOR911475-25GEA 165 EUR
APOSOR911475-25G APOSOR911475-5G
Ethyl-4-(methylamino)piperidine-1-carboxylate 95%
Ethyl-4-(methylamino)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781124
Numéro CAS: 73733-69-4