Imprimer
2-Éthyl-1,3-cyclopentanedione 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR911447-100G OR911447-500G
APOSOR911447-100GEA 98.6 EUR
APOSOR911447-100G APOSOR911447-500G
2-Éthyl-1,3-cyclopentanedione 98%
2-Éthyl-1,3-cyclopentanedione
Formule: C₇H₁₀O₂
Poids moléculaire: 126.16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044191
Numéro CAS: 823-36-9