Imprimer
2-(Diéthoxyméthyl)furane 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR911440-1G OR911440-5G
APOSOR911440-1GEA 0 EUR
APOSOR911440-1G APOSOR911440-5G
2-(Diéthoxyméthyl)furane 95%
2-(Diéthoxyméthyl)furane
Formule: C₉H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003245
Numéro CAS: 13529-27-6