Imprimer
Acide diméthylmalonique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,2-Dimethylmalonic acid
OR911410-100G OR911410-500G
APOSOR911410-100GEA 58 EUR
APOSOR911410-100G APOSOR911410-500G
Acide diméthylmalonique 98%
Acide diméthylmalonique
Formule: C₅H₈O₄
Poids moléculaire: 132.12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004193
Numéro CAS: 595-46-0