Imprimer
5-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate hydrate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR911397-100G OR911397-500G
APOSOR911397-100GEA 75.4 EUR
APOSOR911397-100G APOSOR911397-500G
5-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate hydrate 98%
5-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate hydrate
Formule: C₂₄H₂₇NO₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037135
Numéro CAS: 71989-18-9