Imprimer
6-Nitro-o-cresol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Methyl-6-nitrophenol
OR911362-100G OR911362-25G
APOSOR911362-100GEA 1230 EUR
APOSOR911362-100G APOSOR911362-25G
6-Nitro-o-cresol 98%
6-Nitro-o-cresol
Formule: C₇H₇NO₃
Poids moléculaire: 153.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031116
Numéro CAS: 13073-29-5