Imprimer
2,3-Dichloroanisole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1,2-Dichloro-3-methoxybenzene
OR911322-100G OR911322-500G
APOSOR911322-100GEA 66.7 EUR
APOSOR911322-100G APOSOR911322-500G
2,3-Dichloroanisole 98%
2,3-Dichloroanisole
Formule: C₇H₆Cl₂O
Poids moléculaire: 177.03 g/mol
Point d'ébullition: 128
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000545
Numéro CAS: 1984-59-4