Imprimer
Téréphtalate de diméthyle 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Terephthalic acid dimethyl ester
OR911296-100G OR911296-1KG OR911296-500G
APOSOR911296-100GEA 52.2 EUR
APOSOR911296-100G APOSOR911296-1KG APOSOR911296-500G
Téréphtalate de diméthyle 95%
Téréphtalate de diméthyle
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Poids moléculaire: 194.19 g/mol
Point d'ébullition: 288 °C
Point de fusion: 140…143 °C
Densité: 1.36 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008440
Numéro CAS: 120-61-6
Indice Merck: 12,09306