Imprimer
2-Methyl-6-nitroanisole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR911188-10G OR911188-25G OR911188-5G
APOSOR911188-10GEA 277 EUR
APOSOR911188-10G APOSOR911188-25G APOSOR911188-5G
2-Methyl-6-nitroanisole 98%
2-Methyl-6-nitroanisole
Formule: C₈H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00661626
Numéro CAS: 18102-29-9