Imprimer
4-Ethoxybenzamide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR911170-25G OR911170-5G
APOSOR911170-25GEA 270 EUR
APOSOR911170-25G APOSOR911170-5G
4-Ethoxybenzamide 95%
4-Ethoxybenzamide
Formule: C₉H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007996
Numéro CAS: 55836-71-0