Imprimer
N-Cyclopropyl-3-nitropyridin-2-amine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-cyclopropyl-3-nitropyridin-2-amine
OR911065-1G OR911065-5G
APOSOR911065-1GEA 111 EUR
APOSOR911065-1G APOSOR911065-5G
N-Cyclopropyl-3-nitropyridin-2-amine 98%
N-Cyclopropyl-3-nitropyridin-2-amine
Formule: C₈H₉N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00174356
Numéro CAS: 290313-20-1