Imprimer
5-Nitro-2-(n-propylamino)pyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Nitro-N-propylpyridin-2-amine
OR911057-25G OR911057-5G
APOSOR911057-25GEA 469 EUR
APOSOR911057-25G APOSOR911057-5G
5-Nitro-2-(n-propylamino)pyridine 97%
5-Nitro-2-(n-propylamino)pyridine
Formule: C₈H₁₁N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084819
Numéro CAS: 25948-11-2