Imprimer
Methyl-1-methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR910533-1G OR910533-5G
APOSOR910533-1GEA 55.8 EUR
APOSOR910533-1G APOSOR910533-5G
Methyl-1-methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylate 97%
Methyl-1-methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04492113
Numéro CAS: 131020-36-5