Imprimer
5-Méthoxy-o-toluidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Amino-4-methoxytoluene, 3-Amino-4-methylanisole, 1-Amino-3-methoxy-6-methylbenzene, 6-Methyl-m-anisidine, 5-Methoxy-2-methylaniline
OR910498-100G OR910498-25G
APOSOR910498-100GEA 603 EUR
APOSOR910498-100G APOSOR910498-25G
5-Méthoxy-o-toluidine 98%
5-Méthoxy-o-toluidine
Formule: C₈H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075057
Numéro CAS: 50868-72-9