Imprimer
5-Cyano-1-methylbenzimidazole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR910492-10G OR910492-1G OR910492-5G
APOSOR910492-10GEA 1010 EUR
APOSOR910492-10G APOSOR910492-1G APOSOR910492-5G
5-Cyano-1-methylbenzimidazole 98%
5-Cyano-1-methylbenzimidazole
Formule: C₉H₇N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027482
Numéro CAS: 53484-13-2