Imprimer
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzonitrile hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzonitrile
OR910409-1G OR910409-5G
APOSOR910409-1GEA 219 EUR
APOSOR910409-1G APOSOR910409-5G
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzonitrile hydrochloride 98%
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzonitrile hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₅ClN₂
Poids moléculaire: 222.72 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13857415
Numéro CAS: 78064-96-7