Imprimer
2,5-Dimethyl-4-phenyl-2H-pyrazol-3-ylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR910346-1G OR910346-25G OR910346-5G
APOSOR910346-1GEA 125 EUR
APOSOR910346-1G APOSOR910346-25G APOSOR910346-5G
2,5-Dimethyl-4-phenyl-2H-pyrazol-3-ylamine 98%
2,5-Dimethyl-4-phenyl-2H-pyrazol-3-ylamine
Formule: C₁₁H₁₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03063405
Numéro CAS: 3654-22-6