Imprimer
4-Bromo-5-chloro-2-nitroaniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR910289-25G OR910289-5G OR910289-1G
APOSOR910289-25GEA 88.6 EUR
APOSOR910289-25G APOSOR910289-5G APOSOR910289-1G
4-Bromo-5-chloro-2-nitroaniline 95%
4-Bromo-5-chloro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₄BrClN₂O₂
Point de fusion: 195…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100159
Numéro CAS: 827-33-8