Imprimer
Mth-Glycine 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Methyl-2-thioxoimidazolidin-4-one
OR910252-1G OR910252-5G
APOSOR910252-1GEA 174 EUR
APOSOR910252-1G APOSOR910252-5G
Mth-Glycine 96%
3-Methyl-2-thiohydantoin
Formule: C₄H₆N₂OS
Poids moléculaire: 130.165 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038425
Numéro CAS: 694-68-8