Imprimer
1-(2-Piperidinoethyl)-1H-pyrazole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR910111-1G OR910111-250MG
APOSOR910111-1GEA 364 EUR
APOSOR910111-1G APOSOR910111-250MG
1-(2-Piperidinoethyl)-1H-pyrazole 97%
1-(2-Piperidinoethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₁₇N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03727253
Numéro CAS: 1187385-66-5