Imprimer
2,4-Dichloro-5-cyanothiazole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR910022-1G OR910022-5G
APOSOR910022-1GEA 197 EUR
APOSOR910022-1G APOSOR910022-5G
2,4-Dichloro-5-cyanothiazole 97%
2,4-Dichloro-5-cyanothiazole
Formule: C₄Cl₂N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08669569
Numéro CAS: 82554-18-5