Imprimer
1-Methyl-3-isoquinolinol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR909962-1G OR909962-5G
APOSOR909962-1GEA 172 EUR
APOSOR909962-1G APOSOR909962-5G
1-Methyl-3-isoquinolinol 98%
1-Methyl-3-isoquinolinol
Formule: C₁₀H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11053887
Numéro CAS: 16535-89-0