Imprimer
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR909921-1G OR909921-5G
APOSOR909921-1GEA 112 EUR
APOSOR909921-1G APOSOR909921-5G
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 97%
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₈H₅ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909649
Numéro CAS: 29096-59-1