Imprimer
1-(3-Chloro-2-méthylphényl)pyrrolidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR909857-10G OR909857-1G OR909857-5G
APOSOR909857-10GEA 632 EUR
APOSOR909857-10G APOSOR909857-1G APOSOR909857-5G
1-(3-Chloro-2-méthylphényl)pyrrolidine 97%
1-(3-Chloro-2-méthylphényl)pyrrolidine
Formule: C₁₁H₁₄ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09972165
Numéro CAS: 1020253-09-1