4-Chloro-8-methylquinazoline 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₇ClN₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08457971 Numéro CAS: 58421-80-0 |